missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

3',5'-Bis(trifluorométhyl)acétophénone, 98%

Numéro de catalogue. AAA1034114
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Quantité
AAA1034114 25 g
AAA1034106 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Numéro de catalogue. AAA1034114 Fournisseur Thermo Scientific Chemicals Code fournisseur A1034114
Obtenez jusqu’à 1,800 $ en produits chimiques
Afficher toutes les promotions

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

CAS : 30071-93-3 | C10H6F6O | 256,15 g/mol

Ce Thermo Scientific Chemicals produit de marque faisait à l’origine partie du portefeuille de Alfa Aesar produits. Certains documents et informations d’étiquetage peuvent faire référence à l’ancienne marque. Le code produit / article original Alfa Aesar ou la référence au SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.

Identifiants chimiques

CAS 30071-93-3
Formule moléculaire C10H6F6O
Poids moléculaire (g/mol) 256.15
Numéro MDL MFCD00009910
Clé InChI MCYCSIKSZLARBD-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 3',5'-bis trifluoromethyl acetophenone, 3,5-bis trifluoromethyl acetophenone, 1-3,5-bis trifluoromethyl phenyl ethanone, 1-3,5-bis trifluoromethyl phenyl ethan-1-one, mbt-ac, 1-3,5-di trifluoromethyl phenyl ethan-1-one, 3,5-ditrifluoromethylacetophenone, 3',5'-bis-trifluoromethylacetophenone
PubChem CID 121616
SOURIRES CC(=O)C1=CC(=CC(=C1)C(F)(F)F)C(F)(F)F

Spécifications

Nom ou substance chimique 3',5'-Bis (trifluoromethyl)acetophenone
Densité 1.422
Point d’ébullition 85 °C (8 mmHg)
Point d’éclair 82 °C (179 °F)
Indice de réfraction 1.423
Quantité 25 g
Beilstein 2384789
Nom de l’IUPAC 1-[3,5-bis(trifluorométhyl)phényl]éthanone
Poids de formule 256.15
Pourcentage de pureté 98%
Hazard Category H227-H302+H312+H332-H315-H319-H335
Hazard Statement GHS H Statement
H315-H319-H335-H227
Causes skin irritation.
Causes serious eye irritation.
May cause respiratory irritation.
Combustible liquid.
Precautionary Statement P210-P235-P261-P264b-P270-P271-P280-P301+P312-P302+P352-P304+P340-P305+P351+P338-P312-P330-P332+P313-P362-P370+P378q-P501c
EINECSNumber 250-023-7
TSCA Non
Recommended Storage Température ambiante

RUO – Usage réservé à la recherche