missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

3-(4-Fluorophénoxy)Bromure de benzyle 97,0+%, TCI America™

Numéro de catalogue. F02435G
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Quantité
F02435G 5 g
F02431G 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Numéro de catalogue. F02435G Fournisseur TCI America Code fournisseur F02435G

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Identifiants chimiques

CAS 65295-58-1
Formule moléculaire C13H10BrFO
Poids moléculaire (g/mol) 281.124
Numéro MDL MFCD00059915
Clé InChI JGFSTQUUDSBQCO-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 2737456
Nom de l’IUPAC 1-(bromométhyl)-3-(4-fluorophénoxy)benzène
SOURIRES C1=CC(=CC(=C1)OC2=CC=C(C=C2)F)CBr

Spécifications

Nom ou substance chimique 3-(4-Fluorophenoxy)benzyl Bromide
Couleur Blanc-jaune
Point d’ébullition 160 °C
Quantité 5 g
Synonyme 3′-Bromomethyl-4-fluorodiphenyl Ether
Poids de formule 281.12
Pourcentage de pureté ≥97,0% (GC)
Forme physique Morceaux cristallins