missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

3,4-Diméthylthiobenzamide, 97%, Thermo Scientific Chemicals

Numéro de catalogue. AAH5179303
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Quantité
AAH5179303 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Numéro de catalogue. AAH5179303 Fournisseur Thermo Scientific Chemicals Code fournisseur H5179303
Obtenez jusqu’à 1,800 $ en produits chimiques
Afficher toutes les promotions

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

CAS: 58952-03-7 | Molecular Formula: C9H11NS | Molecular Weight: 165.25 g/mol

Ce Thermo Scientific Chemicals produit de marque faisait à l’origine partie du portefeuille de Alfa Aesar produits. Certains documents et informations d’étiquetage peuvent faire référence à l’ancienne marque. Le code produit / article original Alfa Aesar ou la référence au SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.

Identifiants chimiques

CAS 58952-03-7
Formule moléculaire C9H11NS
Poids moléculaire (g/mol) 165.25
Numéro MDL MFCD06738326
Clé InChI MGSZKKVFYBQMPF-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 3,4-dimethyl-thiobenzamide, 3,4-dimethylthiobenzamide, 3,4-dimethylbenzothioamide, 3,4-dimethylbenzene-1-carbothioamide, 3,4-dimethyl-thiobenzamid
PubChem CID 20470851
Nom de l’IUPAC 3,4-diméthylbenzène carbothioamide
SOURIRES CC1=C(C)C=C(C=C1)C(N)=S

Spécifications

Nom ou substance chimique 3,4-Dimethylthiobenzamide
Quantité 1 g
Poids de formule 165.25
Pourcentage de pureté 97%
Hazard Category H302-H315-H319-H335
Hazard Statement GHS H Statement
H302-H315-H319-H335
Harmful if swallowed.
Causes skin irritation.
Causes serious eye irritation.
May cause respiratory irritation.
Precautionary Statement P261-P264b-P270-P271-P280-P301+P312-P302+P352-P304+P340-P305+P351+P338-P312-P330-P332+P313-P362-P501c
TSCA Non
Recommended Storage Température ambiante

RUO – Usage réservé à la recherche