missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

3,4-Diméthoxythiophène 98,0+%, TCI America™

Numéro de catalogue. D27285G
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Quantité
D27285G 5 g
D27281G 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Numéro de catalogue. D27285G Fournisseur TCI America Code fournisseur D27285G

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Identifiants chimiques

CAS 51792-34-8
Formule moléculaire C6H8O2S
Poids moléculaire (g/mol) 144.188
Numéro MDL MFCD01096546
Clé InChI ZUDCKLVMBAXBIF-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 3,4-dimethoxy thiophene, thiophene, 3,4-dimethoxy, pubchem15752, 3,4-dimethoxy-thiophene, acmc-209kw1, ksc491i4n, 3,4-dimethoxythiophene
PubChem CID 3613501
Nom de l’IUPAC 3,4-diméthoxythiophène
SOURIRES COC1=CSC=C1OC

Spécifications

Nom ou substance chimique 3,4-Dimethoxythiophene
Couleur Jaune
Quantité 5 g
Poids de formule 144.19
Pourcentage de pureté ≥98,0% (GC)
Forme physique Liquide