missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
3,4-Dihydroxybenzylamine hydrobromure, 98%
Description
Ce produit de marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie du portefeuille Acros Organics. Certains documents et informations d’étiquetage peuvent faire référence à l’ancienne marque. Le code produit/article (SKU) original d’Acros Organics n’a pas changé dans le cadre de la transition vers la marque Thermo Scientific Chemicals.
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | 3, 4-Dihydroxybenzylamine hydrobromide |
| Nom Remarque | 98% |
| CAS % minimum | 97.5 |
| CAS % maximal | 100.0 |
| Point de fusion | >180,0 °C |
| Couleur | Beige |
| Spectre infrarouge | Authentique |
| Fourchette de pourcentages d’essai | 98% |
| Emballage | Bouteille en verre |
| Formule linéaire | (HO)2C6H3CH2NH2·HBr |
| Afficher plus de résultats |
Sécurité et manipulation
| EINECSNumber | 240-382-8 |
| TSCA | TSCA |
RUO – Usage réservé à la recherche