missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

3,4-Dihexylthiophène 97,0+%, TCI America™

Numéro de catalogue. D42025G
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Quantité
D42025G 5 g
D42021G 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Numéro de catalogue. D42025G Fournisseur TCI America Code fournisseur D42025G

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Identifiants chimiques

CAS 122107-04-4
Formule moléculaire C16H28S
Poids moléculaire (g/mol) 252.46
Numéro MDL MFCD21363048
Clé InChI YIRIIAIZQBBXHL-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 15360364
Nom de l’IUPAC 3,4-dihexylthiophène
SOURIRES CCCCCCC1=CSC=C1CCCCCC

Spécifications

Nom ou substance chimique 3,4-Dihexylthiophene
Couleur Jaune
Point d’ébullition 103 °C
Quantité 5 g
Poids de formule 252.46
Pourcentage de pureté ≥97,0% (GC)
Forme physique Liquide