missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

3,4-Difluorotoluène, 98%

Numéro de catalogue. AA4178906
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Quantité
AA4178906 5 g
AA4178903 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Numéro de catalogue. AA4178906 Fournisseur Thermo Scientific Chemicals Code fournisseur 04178906

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

CAS : 2927-34-6 | C7H6F2 | 128,12 g/mol

Utilisé comme intermédiaire pharmaceutique.

Ce Thermo Scientific Chemicals produit de marque faisait à l’origine partie du portefeuille de Alfa Aesar produits. Certains documents et informations d’étiquetage peuvent faire référence à l’ancienne marque. Le code produit / article original Alfa Aesar ou la référence au SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.

Identifiants chimiques

CAS 2927-34-6
Formule moléculaire C7H6F2
Poids moléculaire (g/mol) 128.12
Numéro MDL MFCD00075087
Clé InChI FZMPLKVGINKUJZ-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 2733400
Nom de l’IUPAC 1,2-difluoro-4-méthylbenzène
SOURIRES CC1=CC=C(F)C(F)=C1

Spécifications

Nom ou substance chimique 3,4-Difluorotoluene
Densité 1.120 g/mL
Point d’ébullition 110 °C à 113 °C
Point d’éclair 25 °C (77 °F)
Odeur Aromatique
Indice de réfraction 1.45
Quantité 5 g
Numéro UN UN1993
Synonyme 3,4-difluorotoluene, benzene, 1,2-difluoro-4-methyl, 1,2-difluoro-4-methyl-benzene, 3,4-difluoro methyl benzene, 3,4 difluorotoluene, pubchem1615, 3, 4-difluorotoluene, 3,4-difluoro toluene
Renseignements sur la solubilité Insoluble dans l’eau.
Poids de formule 128.12
Pourcentage de pureté 98%
Forme physique Liquide
Afficher plus de résultats Afficher moins de résultats
Hazard Category H226
Hazard Statement GHS H Statement
H226-H315-H319-H335
Flammable liquid and vapor.
Causes skin irritation.
Causes serious eye irritation.
May cause respiratory irritation.
Precautionary Statement P210-P233-P240-P241-P242-P243-P280-P303+P361+P353-P370+P378q-P501c
DOTInformation Transport Hazard Class: 3; Packing Group: III; Proper Shipping Name: FLAMMABLE LIQUIDS, N.O.S.
TSCA Non
Recommended Storage Température ambiante

RUO – Usage réservé à la recherche