missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

3,4-Diaminobenzonitrile 98,0+%, TCI America™

Numéro de catalogue. D51945G
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Quantité
D51945G 5 g
D51941G 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Numéro de catalogue. D51945G Fournisseur TCI America Code fournisseur D51945G

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Identifiants chimiques

CAS 17626-40-3
Formule moléculaire C7H7N3
Poids moléculaire (g/mol) 133.15
Numéro MDL MFCD00723901
Clé InChI VWLLPPSBBHDXHK-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 3,4-diamino-benzonitrile, benzonitrile, 3,4-diamino, 4-cyanobenzene-1,2-diamine, 3,4-diaminobenzenecarbonitrile, zlchem 619, pubchem2547, 3, 4-diaminobenzonitrile, 3,4 diamino benzonitrile, 3,4-diamino benzonitrile, acmc-209eb5
PubChem CID 737285
Nom de l’IUPAC 3,4-diaminobenzonitrile
SOURIRES NC1=C(N)C=C(C=C1)C#N

Spécifications

Nom ou substance chimique 3,4-Diaminobenzonitrile
Point de fusion 149 °C
Quantité 5 g
Numéro UN 3439
Poids de formule 133.15
Pourcentage de pureté ≥98,0% (GC)
Forme physique Poudre cristalline