missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
3,4,5-Monohydrate d’acide trihydroxybenzoïque, ACS, 98+%
Description
L’acide 3,4,5-trihydroxybenzoïque monohydrate est utilisé dans la fabrication de colorants et d’encres, de révélateurs photographiques et a été utilisé comme astringents à des fins médicales. Il est aussi utilisé comme antioxydant dans les aliments.
Ce Thermo Scientific Chemicals produit de marque faisait à l’origine partie du portefeuille de Alfa Aesar produits. Certains documents et informations d’étiquetage peuvent faire référence à l’ancienne marque. Le code produit / article original Alfa Aesar ou la référence au SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Spécifications
Spécifications
| Melting Point | 250°C (decomposition) |
| Color | Du blanc à la crème |
| Quantity | 100 g |
| Sensitivity | Light sensitive |
| Merck Index | 144345 |
| Solubility Information | Soluble in water(1.1g/100ml). |
| IUPAC Name | 3,4,5-trihydroxybenzoate |
| Formula Weight | 188.14 (170.12 Anhydrous) |
| Percent Purity | ≥98% |
| Grade | ACS |
| Afficher plus de résultats |
Sécurité et manipulation
| Hazard Category | H315-H319-H335 |
| Hazard Statement | GHS H Statement H315-H319-H335 Causes skin irritation. Causes serious eye irritation. May cause respiratory irritation. |
| Precautionary Statement | P261-P264b-P271-P280-P302+P352-P304+P340-P305+P351+P338-P312-P332+P313-P362-P501c |
| EINECSNumber | 205-749-9 |
| TSCA | Yes |
| Recommended Storage | Température ambiante |
RUO – Usage réservé à la recherche