missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

3,4,4'-Trichlorocarbanilide 98,0+%, TCI America™

Numéro de catalogue. T1015500G
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 g
500 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Quantité
T1015500G 500 g
T101525G 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Numéro de catalogue. T1015500G Fournisseur TCI America Code fournisseur T1015500G

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Identifiants chimiques

CAS 101-20-2
Formule moléculaire C13H9Cl3N2O
Poids moléculaire (g/mol) 315.58
Numéro MDL MFCD00013254
Clé InChI ICUTUKXCWQYESQ-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 7547
ChEBI CHEBI:48347
Nom de l’IUPAC 3-(4-chlorophényl)-1-(3,4-dichlorophényl)urée
SOURIRES ClC1=CC=C(NC(=O)NC2=CC=C(Cl)C(Cl)=C2)C=C1

Spécifications

Nom ou substance chimique 3,4,4′-Trichlorocarbanilide
Couleur Blanc
Quantité 500 g
Numéro UN 3077
Synonyme 3,4,4′-Trichlorodiphenylurea, Triclocarban, 1-(4-Chlorophenyl)-3-(3,4-dichlorophenyl)urea
Poids de formule 315.58
Pourcentage de pureté ≥98,0% (HPLC,N)
Forme physique Poudre cristalline
EINECSNumber (9)-0920
RTECSNumber FE1250000
TSCA Oui