missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

3-(4,4,5,5-Tétraméthyle-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)carbazole 98,0+%, TCI America™

Numéro de catalogue. T31175G
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Quantité
T31175G 5 g
T31171G 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Numéro de catalogue. T31175G Fournisseur TCI America Code fournisseur T31175G

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Identifiants chimiques

CAS 855738-89-5
Formule moléculaire C18H20BNO2
Poids moléculaire (g/mol) 293.173
Numéro MDL MFCD16996081
Clé InChI ARVCVPGNHWNNAF-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2-(9H-Carbazol-3-yl)-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane, (9H-Carbazol-3-yl)boronic Acid Pinacol Ester
PubChem CID 67070134
Nom de l’IUPAC 3-(4,4,5,5-tétraméthyle-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)-9H-carbazole
SOURIRES B1(OC(C(O1)(C)C)(C)C)C2=CC3=C(C=C2)NC4=CC=CC=C43

Spécifications

Nom ou substance chimique 3-(4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)carbazole
Point de fusion 196 °C
Couleur Blanc-jaune
Quantité 5 g
Poids de formule 293.17
Pourcentage de pureté ≥98,0% (GC)
Forme physique Poudre cristalline