missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Acide 3-(3-Trifluorométhylphényl)propionique 98,0+%, TCI America™

Numéro de catalogue. T29315G
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Quantité
T29315G 5 g
T29311G 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Numéro de catalogue. T29315G Fournisseur TCI America Code fournisseur T29315G

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Identifiants chimiques

CAS 585-50-2
Formule moléculaire C10H9F3O2
Poids moléculaire (g/mol) 218.18
Numéro MDL MFCD00090487
Clé InChI YLTJJMIWCCJIHI-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 3-3-trifluoromethyl phenyl propanoic acid, 3-3-trifluoromethylphenyl propionic acid, benzenepropanoic acid, 3-trifluoromethyl, 3-trifluoromethyl hydrocinnamic acid, unii-4u44xhh79h, 3-3'-trifluoromethylphenyl-propionic acid, 3-3-trifluoromethyl phenyl propionic acid, cinacalcet m5, m-trifluoromethyl hydrocinnamic acid
PubChem CID 2777683
Nom de l’IUPAC 3-[3-(trifluorométhyl)phényl]acide propanoïque
SOURIRES OC(=O)CCC1=CC(=CC=C1)C(F)(F)F

Spécifications

Nom ou substance chimique 3-(3-Trifluoromethylphenyl)propionic Acid
Point de fusion 35 °C
Couleur Blanc-jaune
Point d’ébullition 149 °C
Quantité 5 g
Poids de formule 218.18
Pourcentage de pureté ≥98,0% (GC,T)
Forme physique Morceaux cristallins