missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

3-(3-Piperidinyloxy)benzonitrile, 99%, Thermo Scientific Chemicals

Numéro de catalogue. AAH5093903
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Quantité
AAH5093903 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Numéro de catalogue. AAH5093903 Fournisseur Thermo Scientific Chemicals Code fournisseur H5093903

Ce Thermo Scientific Chemicals produit de marque faisait à l’origine partie du portefeuille de Alfa Aesar produits. Certains documents et informations d’étiquetage peuvent faire référence à l’ancienne marque. Le code produit / article original Alfa Aesar ou la référence au SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.

Identifiants chimiques

CAS 902836-93-5
Formule moléculaire C12H14N2O
Poids moléculaire (g/mol) 202.257
Numéro MDL MFCD08061079
Clé InChI OSURJDMYHKQISX-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 3-3-piperidinyloxy benzonitrile, 3-piperidin-3-yloxy benzonitrile, 3-piperidin-3-yl-oxy benzonitrile, 3-3-piperidyloxy benzenecarbonitrile, 3-piperidin-3-yl oxy benzonitrile
PubChem CID 22309128
Nom de l’IUPAC 3-pipéridine-3-yloxybenzonitrile
SOURIRES C1CC(CNC1)OC2=CC=CC(=C2)C#N

Spécifications

Nom ou substance chimique 3-(3-Piperidinyloxy)benzonitrile
Quantité 1 g
Poids de formule 202.26
Pourcentage de pureté 99%
Hazard Category H302-H315-H319-H335
Hazard Statement GHS H Statement
H302-H315-H319-H335
Harmful if swallowed.
Causes skin irritation.
Causes serious eye irritation.
May cause respiratory irritation.
Precautionary Statement P261-P264b-P270-P271-P280-P301+P312-P302+P352-P304+P340-P305+P351+P338-P312-P330-P332+P313-P362-P501c
TSCA Non
Recommended Storage Température ambiante

RUO – Usage réservé à la recherche