missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Acide 3-(3-méthoxyphénoxy)propionique 97,0+%, TCI America™

Numéro de catalogue. M16925G
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Quantité
M16925G 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Numéro de catalogue. M16925G Fournisseur TCI America Code fournisseur M16925G

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Identifiants chimiques

CAS 49855-03-0
Formule moléculaire C10H12O4
Poids moléculaire (g/mol) 196.202
Clé InChI JKTUZDBNDYMNLO-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 5201573
Nom de l’IUPAC Acide propanoïque 3-(3-méthoxyphénoxy)propanoïque
SOURIRES COC1=CC(=CC=C1)OCCC(=O)O

Spécifications

Nom ou substance chimique 3-(3-Methoxyphenoxy)propionic Acid
Point de fusion 83 °C
Quantité 5 g
Poids de formule 196.20
Pourcentage de pureté ≥97,0% (GC,T)
Forme physique Poudre cristalline