missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

3,3-Diméthyl-1-(trifluorométhyl)-1,2-benziodoxole, 95%

Catalog No. AC456900050
Change view
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Catalog No. Quantité
AC456900050 5 g
AC456900010 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Catalog No. AC456900050 Supplier Thermo Scientific Chemicals Supplier No. 456900050
Obtenez jusqu’à 1,800 $ en produits chimiques
View all promotions

Please call Customer Service at 1-800-234-7437 or send an email to help@thermofisher.com for assistance.

CAS : 887144-97-0 | C10H10F3IO | 330,09 g/mol

Ce Thermo Scientific Chemicals produit de marque faisait à l’origine partie du portefeuille de produits d’Acros Organics. Certains documents et informations d’étiquetage peuvent faire référence à l’ancienne marque. Le code produit / article original d’Acros Organics ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.

Chemical Identifiers

CAS 887144-97-0
Formule moléculaire C10H10F3IO
Poids moléculaire (g/mol) 330.09
Clé InChI HVAPLSNCVYXFDQ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 3,3-dimethyl-1-trifluoromethyl-1,2-benziodoxole, 1-trifluoromethyl-3,3-dimethyl-1,2-benziodoxole, togni's reagent, togni reagent, unii-3ok0e02mt6, 1,2-benziodoxole, 3,3-dimethyl-1-trifluoromethyl, 1,3-dihydro-3,3-dimethyl-1-trifluoromethyl-1,2-benziodoxole, 3,3-dimethyl-1-trifluoromethyl-1,3-dihydro-1lambda3,2-benziodoxole, 3,3-dimethyl-1-trifluoromethyl-1? 3 ,2-benziodaoxole, togni's reagents dimethyl compound mi
PubChem CID 16043572
Nom de l’IUPAC 3,3-diméthyl-1-(trifluorométhyl)-1$l^{3},2-benziodoxole
SOURIRES CC1(C2=CC=CC=C2I(O1)C(F)(F)F)C

Specifications

Nom ou substance chimique 3,3-Dimethyl-1-(trifluoromethyl)-1,2-benziodoxole
Point de fusion 75,0 °C à 79,0 °C
Spectre infrarouge Authentique
Fourchette de pourcentages d’essai 94% min. (HPLC)
Quantité 5 g
Poids de formule 330.09
Pourcentage de pureté 95%
Hazard Category GHS Signal Word: Warning
Hazard Statement GHS H Statement
Causes skin irritation.
Causes serious eye irritation.
May cause respiratory irritation.
Precautionary Statement GHS P Statement
Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection.
IF ON SKIN: Wash with plenty of soap and water.
IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes.
Remove contact lenses,if present a

Utilisation uniquement de la recherche RUO –