missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

3,3'-Dihexyl-2,2'-bithiophène 98,0+%, TCI America™

Numéro de catalogue. D41805G
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Quantité
D41805G 5 g
D41801G 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Numéro de catalogue. D41805G Fournisseur TCI America Code fournisseur D41805G

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Identifiants chimiques

CAS 125607-30-9
Formule moléculaire C20H30S2
Poids moléculaire (g/mol) 334.58
Clé InChI RQHMOXZEVWCNMG-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 11484438
Nom de l’IUPAC 3-hexyl-2-(3-hexylthiophène-2-yl)thiophène
SOURIRES CCCCCCC1=C(SC=C1)C2=C(C=CS2)CCCCCC

Spécifications

Nom ou substance chimique 3,3′-Dihexyl-2,2′-bithiophene
Couleur Jaune
Point d’ébullition 82 °C
Quantité 5 g
Poids de formule 334.58
Pourcentage de pureté ≥98,0% (GC)
Forme physique Liquide
TSCA Non
Recommended Storage Réfrigérateur