missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

3,3-Dibromo-1,1,1-trifluoroacétone 98,0+%, TCI America™

Numéro de catalogue. D40045G
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Quantité
D40045G 5 g
D400425G 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Numéro de catalogue. D40045G Fournisseur TCI America Code fournisseur D40045G

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Identifiants chimiques

CAS 431-67-4
Formule moléculaire C3HBr2F3O
Poids moléculaire (g/mol) 269.843
Numéro MDL MFCD00041362
Clé InChI HEPPAPZASXFWTB-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 1,1-dibromo-3,3,3-trifluoroacetone, 3,3-dibromo-1,1,1-trifluoroacetone, 3,3-dibromo-1,1,1-trifluoro-propan-2-one, 2-propanone, 3,3-dibromo-1,1,1-trifluoro, dibromotrifluoroaceton, pubchem12627, 3,3-dibromotrifluoroacetone, ksc237m8t, l,l-dibromo-3,3,3-trifluoroacetone, 1,1-di-bromo-3,3,3-trifluoroacetone
PubChem CID 550523
Nom de l’IUPAC 3,3-dibromo-1,1,1-trifluoropropane-2-one
SOURIRES C(C(=O)C(F)(F)F)(Br)Br

Spécifications

Nom ou substance chimique 3,3-Dibromo-1,1,1-trifluoroacetone
Couleur Jaune
Point d’ébullition 113 °C
Quantité 5 g
Numéro UN 3265
Poids de formule 269.84
Pourcentage de pureté ≥98,0% (GC)
Forme physique Liquide