missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

3,3,5,5-tétraméthyl-1-pyrroline N-oxyde 98,0+%, TCI America™

Numéro de catalogue. T15541G
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Quantité
T15541G 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Numéro de catalogue. T15541G Fournisseur TCI America Code fournisseur T15541G

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Identifiants chimiques

CAS 10135-38-3
Formule moléculaire C8H15NO
Poids moléculaire (g/mol) 141.214
Numéro MDL MFCD00010542
Clé InChI GUQARRULARNYQZ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 3,3,5,5-tetramethyl-1-pyrroline n-oxide, 2,2,4,4-tetramethyl-3h-pyrrol-1-ium-1-olate, 3,3,5,5-tetramethylpyrroline-1-oxide, acmc-1boz1, 3,3,5,5-tetramethyl-pyrroline-n-oxide, 2h-pyrrole,3,4-dihydro-2,2,4,4-tetramethyl-,1-oxide, 2h-pyrrole, 3,4-dihydro-2,2,4,4-tetramethyl-, 1-oxide
PubChem CID 151490
Nom de l’IUPAC 2,2,4,4-tétraméthyl-1-oxydo-3H-pyrrol-1-ium
SOURIRES CC1(CC([N+](=C1)[O-])(C)C)C

Spécifications

Nom ou substance chimique 3,3,5,5-Tetramethyl-1-pyrroline N-Oxide
Point de fusion 61 °C
Couleur Blanc-jaune
Point d’ébullition 73 °C
Quantité 1 g
Poids de formule 141.21
Pourcentage de pureté ≥98,0% (GC)
Forme physique Poudre cristalline
TSCA Non
Recommended Storage Réfrigérateur