missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

3,3,4,4-tétrafluoropyrrolidine chlorhydrate 98,0+%, TCI America™

Numéro de catalogue. T23421G
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 mg
1 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Quantité
T23421G 1 g
T2342100MG 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Numéro de catalogue. T23421G Fournisseur TCI America Code fournisseur T23421G

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Identifiants chimiques

CAS 1810-13-5
Formule moléculaire C4H6ClF4N
Poids moléculaire (g/mol) 179.54
Numéro MDL MFCD06200835
Clé InChI KPTMFLKIYHWQPB-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 22645920
Nom de l’IUPAC 3,3,4,4-tétrafluoropyrrolidine hydrochlorure
SOURIRES Cl.FC1(F)CNCC1(F)F

Spécifications

Nom ou substance chimique 3,3,4,4-Tetrafluoropyrrolidine Hydrochloride
Couleur Blanc-jaune
Quantité 1 g
Poids de formule 179.54
Pourcentage de pureté ≥98,0% (N,T)
Forme physique Poudre cristalline