missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

3-(2-Naphthyl)-D-alanine 98,0+%, TCI America™

Numéro de catalogue. N06655G
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Quantité
N06655G 5 g
N06651G 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Numéro de catalogue. N06655G Fournisseur TCI America Code fournisseur N06655G

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Identifiants chimiques

CAS 76985-09-6
Formule moléculaire C13H13NO2
Poids moléculaire (g/mol) 215.25
Numéro MDL MFCD00038546
Clé InChI JPZXHKDZASGCLU-GFCCVEGCSA-N
Synonyme 3-2-naphthyl-d-alanine, h-d-2-nal-oh, r-2-amino-3-naphthalen-2-yl propanoic acid, r-2-amino-3-naphthalene-2-yl-propionic acid, d-2-naphthylalanine, d-3-2-naphthyl-alanine, unii-571v312ymy, 2-d-naphthylalanine, 2r-2-amino-3-2-naphthyl propanoic acid, 2r-2-amino-3-naphthalen-2-ylpropanoic acid
PubChem CID 2733661
Nom de l’IUPAC (2R)-2-azaniumyl-3-(naphtalène-2-yl)propanoate
SOURIRES [NH3+][C@H](CC1=CC=C2C=CC=CC2=C1)C([O-])=O

Spécifications

Nom ou substance chimique 3-(2-Naphthyl)-D-alanine
Couleur Blanc-jaune
Quantité 5 g
Poids de formule 215.25
Pourcentage de pureté ≥98,0% (HPLC,T)
Forme physique Poudre cristalline