missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

3-(2-Ethylhexyl)thiophène 97,0+%, TCI America™

Numéro de catalogue. E0973200MG
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
200 mg
1 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Quantité
E0973200MG 200 mg
E09731G 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Numéro de catalogue. E0973200MG Fournisseur TCI America Code fournisseur E0973200MG

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Identifiants chimiques

CAS 121134-38-1
Formule moléculaire C12H20S
Poids moléculaire (g/mol) 196.352
Numéro MDL MFCD02260336
Clé InChI HWMQCIZYXLAJKM-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 14419543
Nom de l’IUPAC 3-(2-éthylhexyl)thiophène
SOURIRES CCCCC(CC)CC1=CSC=C1

Spécifications

Nom ou substance chimique 3-(2-Ethylhexyl)thiophene
Couleur Jaune
Point d’ébullition 30 °C
Quantité 200 mg
Poids de formule 196.35
Pourcentage de pureté ≥97,0% (GC)
Forme physique Liquide
TSCA Non
Recommended Storage Réfrigérateur