missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Acide 3-(2-chlorophényl)propionique, 98+%

Numéro de catalogue. AAL1530603
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Quantité
AAL1530603 1 g
AAL1530606 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Numéro de catalogue. AAL1530603 Fournisseur Thermo Scientific Chemicals Code fournisseur L1530603
Obtenez jusqu’à 1,800 $ en produits chimiques
Afficher toutes les promotions

CAS : 1643-28-3 | C9H9ClO2 | 184,619 g/mol

Ce Thermo Scientific Chemicals produit de marque faisait à l’origine partie du portefeuille de Alfa Aesar produits. Certains documents et informations d’étiquetage peuvent faire référence à l’ancienne marque. Le code produit / article original Alfa Aesar ou la référence au SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.

Identifiants chimiques

CAS 1643-28-3
Formule moléculaire C9H9ClO2
Poids moléculaire (g/mol) 184.619
Numéro MDL MFCD00016547
Clé InChI KZMDFTFGWIVSNQ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 3-2-chlorophenyl propionic acid, 3-2-chlorophenyl propanoic acid, benzenepropanoic acid, 2-chloro, 2-chlorobenzenepropanoic acid, 2-chloro-benzenepropanoic acid, zlchem 694, pubchem19768, acmc-209dqy, 2-chlorohydrocinnamic acid, ksc494i2t
PubChem CID 95676
Nom de l’IUPAC Acide 3-(2-chlorophényl)propanoïque
SOURIRES C1=CC=C(C(=C1)CCC(=O)O)Cl

Spécifications

Nom ou substance chimique 3-(2-Chlorophenyl)propionic acid
Point de fusion 94°C to 97°C
Point d’ébullition 171°C (10 mmHg)
Quantité 1 g
Beilstein 1866789
Poids de formule 184.62
Pourcentage de pureté ≥98%
Hazard Category H315-H319-H335
Hazard Statement GHS H Statement
H315-H319-H335
Causes skin irritation.
Causes serious eye irritation.
May cause respiratory irritation.
Precautionary Statement P261-P264b-P271-P280-P302+P352-P304+P340-P305+P351+P338-P312-P332+P313-P362-P501c
EINECSNumber 000-000-0
TSCA No
Recommended Storage Température ambiante

RUO – Usage réservé à la recherche