missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

3-(2-bromo-5-methoxyphenyl)-3-oxopropanenitrile, Thermo Scientific™

Numéro de catalogue. CD05258DA
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1g
10g
25g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Quantité
CD05258DA 1g
CD05258EA 10g
CD05258EB 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Numéro de catalogue. CD05258DA Fournisseur Thermo Scientific Chemicals Code fournisseur CD05258DA

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Identifiants chimiques

CAS 175136-65-9
Formule moléculaire C10H8BrNO2
Poids moléculaire (g/mol) 254.083
Clé InChI NVZISNDFOXXQSQ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 3-2-bromo-5-methoxyphenyl-3-oxopropanenitrile, maybridge1_002847, 3-2-bromo-5-methoxy-phenyl-3-oxo-propanenitrile
PubChem CID 2804251
Nom de l’IUPAC 3-(2-bromo-5-methoxyphenyl)-3-oxopropanenitrile
SOURIRES COC1=CC(=C(C=C1)Br)C(=O)CC#N

Spécifications

Nom ou substance chimique 3-(2-Bromo-5-methoxyphenyl)-3-oxopropanenitrile
Fourchette de pourcentages d’essai 97%
Quantité 1g
Poids de formule 254.08
Pourcentage de pureté 97%
Hazard Category GHS Signal Word: Warning