missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

3-(1h-1,2,4-Triazol-1-yl)aniline, 90%, Thermo Scientific™

Numéro de catalogue. CC38414CB
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
Emballage:
Bouteille en verre ambrée
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Quantité Emballage
CC38414CB 250 mg Bouteille en verre ambrée
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Numéro de catalogue. CC38414CB Fournisseur Thermo Scientific Chemicals Code fournisseur CC38414CB

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Identifiants chimiques

CAS 176032-78-3
Formule moléculaire C8H8N4
Poids moléculaire (g/mol) 160.18
Clé InChI QOHJDIAWBVPZFL-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 23503656
Nom de l’IUPAC 3-(1,2,4-triazol-1-yl)aniline
SOURIRES C1=CC(=CC(=C1)N)N2C=NC=N2

Spécifications

Nom ou substance chimique 3-(1H-1, 2, 4-Triazol-1-yl)aniline
Fourchette de pourcentages d’essai 90%
Emballage Bouteille en verre ambrée
Quantité 250 mg
Synonyme 3-1h-1,2,4-triazol-1-yl aniline, 3-1,2,4-triazol-1-yl aniline, benzenamine,3-1h-1,2,4-triazol-1-yl, benzenamine, 3-1h-1,2,4-triazol-1-yl, 1-3-aminophenyl-1h-1,2,4-triazole, 3-1,2,4-triazolyl phenylamine, 3-1,2,4 triazol-1-yl-phenylamine, 3-1,2,4 triazol-1-yl phenylamine
Poids de formule 160.18
Pourcentage de pureté 90%