missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

3-(1,3-Dithien-2-ylidène)-2,4-pentanedione 98,0+%, TCI America™

Numéro de catalogue. D42085G
Change view
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Catalog No. Quantité
D42085G 5 g
D42081G 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Catalog No. D42085G Supplier TCI America Supplier No. D42085G

missing translation for 'validMainframeMsg'

Chemical Identifiers

CAS 55727-23-6
Formule moléculaire C9H12O2S2
Poids moléculaire (g/mol) 216.313
Numéro MDL MFCD01096981
Clé InChI PGPIRMKKHQOWIK-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 681994
Nom de l’IUPAC 3-(1,3-dithien-2-ylidène)pentane-2,4-dione
SOURIRES CC(=O)C(=C1SCCCS1)C(=O)C

Specifications

Nom ou substance chimique 3-(1,3-Dithian-2-ylidene)-2,4-pentanedione
Point de fusion 103 °C
Couleur Jaune
Quantité 5 g
Poids de formule 216.31
Pourcentage de pureté ≥98,0% (GC)
Forme physique Poudre cristalline