missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

(2R,3R)-2-(Fmoc-amino)-3-tert-butoxy-1-butanol, 97%, Thermo Scientific™

Numéro de catalogue. AAH5242803
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Quantité
AAH5242803 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Numéro de catalogue. AAH5242803 Fournisseur Thermo Scientific Chemicals Code fournisseur H5242803
Obtenez jusqu’à 1,800 $ en produits chimiques
Afficher toutes les promotions

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Ce Thermo Scientific produit de marque faisait à l’origine partie du portefeuille de Alfa Aesar produits. Certains documents et informations d’étiquetage peuvent faire référence à l’ancienne marque. Le code produit / article original Alfa Aesar ou la référence au SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.

Identifiants chimiques

CAS 189337-28-8
Formule moléculaire C23H29NO4
Poids moléculaire (g/mol) 383.488
Numéro MDL MFCD00235950
Clé InChI LBVPBNDGSCZOTB-QVKFZJNVSA-N
Synonyme fmoc-thr tbu-ol, fmoc-threoninol tbu, 9h-fluoren-9-yl methyl 2r,3r-3-tert-butoxy-1-hydroxybutan-2-yl carbamate, 2r,3r-2-fmoc-amino-3-tert-butoxy-1-butanol, n-fmoc-l-thr tbu-ol, n-fmoc-2r,3r-2-amino-3-t-butoxy-1-butanol, 9h-fluoren-9-ylmethyl n-2r,3r-3-tert-butoxy-1-hydroxybutan-2-yl carbamate, ambotzfal1034, fmoc-l-threoninol tbu, fmoc-o-t-butyl-l-threoninol
PubChem CID 11143467
Nom de l’IUPAC 9H-fluor-9-ylméthyl N-[(2R,3R)-1-hydroxy-3-[(2-méthylpropane-2-yl)oxy]butan-2-yl]carbamate
SOURIRES CC(C(CO)NC(=O)OCC1C2=CC=CC=C2C3=CC=CC=C13)OC(C)(C)C

Spécifications

Nom ou substance chimique (2R,3R)-2-(Fmoc-amino)-3-tert-butoxy-1-butanol
Quantité 1 g
Poids de formule 383.49
Pourcentage de pureté 97%
Hazard Category H315-H319-H335
Hazard Statement GHS H Statement
H315-H319-H335
Causes skin irritation.
Causes serious eye irritation.
May cause respiratory irritation.
Precautionary Statement P261-P264b-P271-P280-P302+P352-P304+P340-P305+P351+P338-P312-P332+P313-P362-P501c
TSCA Non
Recommended Storage Température ambiante