missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

(2R,3R)-(-)-2,3-Butanediol, 98+%, 99+% ee

Numéro de catalogue. AC217980050
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Emballage:
Bouteille en verre
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Quantité Emballage
AC217980050 5 g Bouteille en verre
AC217980010 1 g Bouteille en verre
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Numéro de catalogue. AC217980050 Fournisseur Thermo Scientific Chemicals Code fournisseur 217980050
Obtenez jusqu’à 1,800 $ en produits chimiques
Afficher toutes les promotions

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

CAS : 24347-58-8 | C4H10O2 | 90,12 g/mol

Ce produit de marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie du portefeuille Acros Organics. Certains documents et informations d’étiquetage peuvent faire référence à l’ancienne marque. Le code produit/article (SKU) original d’Acros Organics n’a pas changé dans le cadre de la transition vers la marque Thermo Scientific Chemicals.

Identifiants chimiques

CAS 24347-58-8
Formule moléculaire C4H10O2
Poids moléculaire (g/mol) 90.12
Numéro MDL MFCD00064267
Clé InChI OWBTYPJTUOEWEK-UHFFFAOYNA-N
Synonyme 2r,3r-butane-2,3-diol, r,r-2,3-butanediol, 2r,3r---2,3-butanediol, r,r-butane-2,3-diol, 2r,3r-2,3-butanediol, r,r-2,3-butylene glycol, r,r---butane-2,3-diol, r,r---2,3-butylene glycol, unii-or02b2286a, r,r---2,3-butanediol
PubChem CID 225936
ChEBI CHEBI:16982
Nom de l’IUPAC (2R,3R)-butane-2,3-diol
SOURIRES CC(O)C(C)O

Spécifications

Nom ou substance chimique (2R, 3R)-(-)-2, 3-Butanediol
Nom Remarque ≥99% EE
CAS % minimum 98.0
CAS % maximal 100.0
Point de fusion 16,0 °C
Couleur Incolore
Densité 0.9800g/mL
Point d’ébullition 77,3 °C à 77,4 °C (10,0 mmHg)
Point d’éclair 85 °C
Excès énantiomérique 99,0% min. (GC)
Spectre infrarouge Authentique
Fourchette de pourcentages d’essai 98% min. (GC)
Emballage Bouteille en verre
Indice de réfraction 1,4309 à 1,4329
Formule linéaire CH3CH(OH)CH(OH)CH3
Quantité 5 g
Beilstein 01, I, 250
Fieser 16,52
Gravité spécifique 0.98
Indice de Merck 15, 1571
Conditions spécifiques de rotation −13,00 (20,00 °C propre)
Rotation spécifique −13.00
Renseignements sur la solubilité Solubilité dans l’eau : soluble. Autres solubilités : soluble dans l’alcool, l’éther et l’éther diisopropylique
Poids de formule 90.12
Pourcentage de pureté 98+%
Forme physique Liquide
Afficher plus de résultats Afficher moins de résultats
EINECSNumber 246-186-9

RUO – Usage réservé à la recherche