Learn More
Justrite™ Armoire de sécurité en acier corrosif/acide de 22 gallons Sure-Grip™ EX Slimline avec portes à fermeture manuelle
Description
Justrite Les armoires de sécurité en acier Slimline bleu pour les corrosifs offrent les mêmes caractéristiques de sécurité de qualité que les armoires pour les inflammables. Tous les modèles sont équipés d’une construction à double paroi, de doubles évents, de connexions au fil de terre, d’étagères réglables, de sous-pieds étanches, de portes à verrouillage automatique à trois points et de pieds de nivellement. Les portes à fermeture manuelle s’ouvrent à 180 degrés et se verrouillent automatiquement lorsqu’elles se ferment.
Spécifications
Spécifications
| Style de porte | Fermeture manuelle |
| Capacité de charge | 22 gal |
| Aperçu général | Acier laminé à froid (calibre 18) |
| Dimensions (P x L x H) | 18 x 23,25 x 65 po. |
| Matériau | Acier (CR) |
| Couleur | Bleu |