Learn More
Applied Biosystems™ Module logiciel 21 CFR Partie 11 pour ViiA™ le système 7
Description
Ce module logiciel soutient la conformité aux directives 21CFR Partie 11 de la FDA sur la sécurité des dossiers électroniques et empêche l’accès non autorisé à vos instruments ViiA7. Lorsqu’il est chargé sur l’instrument, ce logiciel va :
• Authentifier les informations•
de connexion de chaque utilisateur’, bloquer l’accès et remettre l’authentification si l’utilisateur est inactif pendant une période déterminée, •
enregistrer toute tentative non autorisée d’accéder au logiciel système ViiA7 dans le journal
• des événements, vérifier la permission de chaque utilisateur’pour effectuer des activités contrôlées prédéfinies.
• Permet la fonction de signature électronique pour la vérification des données.
Specifications
Specifications
| Contenu et stockage | Un CD logiciel. |
| À utiliser avec (équipement) | ViiA™ Système 7 |
| Gamme de produit | ViiA |
| Type de logiciel | Accès aux instruments et sécurité |
| Type de produit | Module logiciel |
| À utiliser avec (application) | PCR en temps réel (qPCR) |
| Système d’exploitation | Fenêtres |
| Quantité | 1 logiciel |
Usage exclusivement réservé à la recherche. Ne pas utiliser dans des procédures de diagnostic.