missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Thermo Scientific™ Bouteilles de 2000 mL pour Sorvall centrifugeuse bioprocédée BIOS 16

Numéro de catalogue. 75003872
Modifier l'affichage
Click to view available options
Stérilité:
Non stérile
Stérile
Matériau:
Polypropylène
PPCO
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Stérilité Matériau
75003872 Non stérile Polypropylène
75003871 Stérile Polypropylène
75003870 Non stérile PPCO
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Numéro de catalogue. 75003872 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur 75003872

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Thermo Scientific™ Bouteille de 2000 mL conçue pour une utilisation dans Thermo Scientific™ Sorvall™ la centrifugeuse bioprocédée BIOS 16 et un rotor à seau oscillant de 6 x 2000 mL ou 8 x 2000 mL.

Traiter une récolte de 16 L en une seule série avec la Thermo Scientific™ bouteille de 2000 mL, la solution idéale pour la séparation des récoltes à grand volume. Conçu pour une utilisation dans Thermo Scientific™ Sorvall™ la centrifugeuse bioprocédée BIOS 16 et le rotor à seau oscillant de 6 x 2000 mL ou 8 x 2000 mL.

  • Idéal pour les séparations bactériennes, levures et mamaliennes
  • Traiter jusqu’à 12 L en une seule course à des vitesses allant jusqu’à 7 187 x g ou 16 L en une seule course à des vitesses allant jusqu’à 5 374 x g
  • La conception à large ouverture simplifie le décantage, les resuspensions et le retrait des granulés
  • Pour la centrifugation, les températures de fonctionnement varient de 4° à 40 °C

Spécifications

Capacité (métrique) 2000 mL
Couleur Blanc
Aperçu général Bouteille de 2000 mL
À utiliser avec (application) Pour les séparations chez les mammifères, les levures et les bactéries
Matériau Polypropylène
Quantité Ensemble de 2
Stérilité Non stérile
Transparence Transparent
Bouchon inclus Oui
Graduée Oui
Force max. 7187 x g
Ouverture Large
À utiliser avec (équipement) Centrifugeuse de bioprocédé BIOS 16 et rotor à seau oscillant de 6 x 2000 mL ou 8 x 2000 mL
Matériau du bouchon Polypropylène
Type de bouchon Bouchon à vis
Distribution par le bouchon Non
Autoclavable Autoclavable
Forme Conique
Certifications/Conformité USP Classe VI non cytotoxique
Type de produit Conteneurs de biotraitement
Afficher plus de résultats Afficher moins de résultats