missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

2-Acétate de vinylphényle (stabilisé avec de la phénothiazine) 93,0+%, TCI America™

Numéro de catalogue. A15501G
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Quantité
A15501G 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Numéro de catalogue. A15501G Fournisseur TCI America Code fournisseur A15501G

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Identifiants chimiques

CAS 63600-35-1
Formule moléculaire C10H10O2
Poids moléculaire (g/mol) 162.19
Numéro MDL MFCD02093430
Clé InChI WRPYDXWBHXAKPT-UHFFFAOYSA-N
Synonyme Acetic Acid 2-Vinylphenyl Ester, 2-Acetoxystyrene
PubChem CID 10197835
Nom de l’IUPAC 2-acétate d’étinylphényl
SOURIRES CC(=O)OC1=CC=CC=C1C=C

Spécifications

Nom ou substance chimique 2-Vinylphenyl Acetate (stabilized with Phenothiazine)
Couleur Jaune
Quantité 1 g
Poids de formule 162.19
Pourcentage de pureté ≥93,0% (GC)
Forme physique Liquide
TSCA Non
Recommended Storage Réfrigérateur