missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

2-Valerylfuran, 97%

Numéro de catalogue. AAH2649109
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 g
50 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Quantité
AAH2649109 10 g
AAH2649118 50 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Numéro de catalogue. AAH2649109 Fournisseur Thermo Scientific Chemicals Code fournisseur H2649109

CAS : 3194-17-0 | C9H12O2 | 152,19 g/mol

Ce Thermo Scientific Chemicals produit de marque faisait à l’origine partie du portefeuille de Alfa Aesar produits. Certains documents et informations d’étiquetage peuvent faire référence à l’ancienne marque. Le code produit / article original Alfa Aesar ou la référence au SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.

Identifiants chimiques

CAS 3194-17-0
Formule moléculaire C9H12O2
Poids moléculaire (g/mol) 152.19
Numéro MDL MFCD00053147
Clé InChI HTOZHTBIOGGHDJ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2-pentanoylfuran, 1-furan-2-yl pentan-1-one, 2-valerylfuran, butyl 2-furyl ketone, 1-2-furyl pentan-1-one, 1-2-furanyl-1-pentanone, unii-b3cnh05z42, 1-pentanone, 1-2-furanyl, 2-pentanoylfuran fhfi, 2-valeroylfuran
PubChem CID 231325
Nom de l’IUPAC 1-(furan-2-yl)pentan-1-un
SOURIRES CCCCC(=O)C1=CC=CO1

Spécifications

Nom ou substance chimique 2-Valerylfuran
Indice de réfraction 1.492
Quantité 10 g
Poids de formule 152.2
Pourcentage de pureté 97%
Hazard Category H315-H319-H335
Hazard Statement GHS H Statement
H315-H319-H335
Causes skin irritation.
Causes serious eye irritation.
May cause respiratory irritation.
Precautionary Statement P261-P264b-P271-P280-P302+P352-P304+P340-P305+P351+P338-P312-P332+P313-P362-P501c
TSCA No
Recommended Storage Température ambiante

RUO – Usage réservé à la recherche