missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

2-(Trifluoromethyl)pyridine, 97%, Thermo Scientific™

Numéro de catalogue. AC442900010
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Quantité
AC442900010 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Numéro de catalogue. AC442900010 Fournisseur Thermo Scientific Chemicals Code fournisseur 442900010

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Identifiants chimiques

CAS 368-48-9
Formule moléculaire C6H4F3N
Poids moléculaire (g/mol) 147.10
Numéro MDL MFCD02183562
Clé InChI ATRQECRSCHYSNP-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2-trifluoromethyl pyridine, 2-trifluoromethyl-pyridine, trifluoromethylpyridine, 2-1,1,1-trifluoromethyl pyridine, pyridine, trifluoromethyl, alpha,alpha,alpha-trifluoro-2-picoline, 2-cf3-pyridine, trifluoromethyl pyridine
PubChem CID 136199
Nom de l’IUPAC 2-(trifluoromethyl)pyridine
SOURIRES FC(F)(F)C1=CC=CC=N1

Spécifications

Nom ou substance chimique 2-(Trifluoromethyl)pyridine
Point d’ébullition 138°C to 141°C
Point d’éclair 42°C
Fourchette de pourcentages d’essai 96% min. (GC)
Indice de réfraction 1.4183
Quantité 1g
Poids de formule 147.1
Pourcentage de pureté 97%
Hazard Category GHS Signal Word: Warning
Hazard Statement GHS H Statement
Flammable liquid and vapour.
Causes skin irritation.
Causes serious eye irritation.
May cause respiratory irritation.
Precautionary Statement GHS P Statement
Keep away from heat/sparks/open flames/hot surfaces.
- No smoking.
Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection.
IF ON SKIN (or hair): Take off immediately all contaminated clothing.
Rin

RUO – Research Use Only