missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Acide 2-(trifluorométhyl)isonicotinique 98,0+%, TCI America™

Numéro de catalogue. p-7137669
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
200 mg
1 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Quantité
T3269200MG 200 mg
T32691G 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Numéro de catalogue. T3269200MG Fournisseur TCI America Code fournisseur T3269200MG

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

CAS: 131747-41-6 | C7H4F3NO2 | 191.11 g/mol

Identifiants chimiques

CAS 131747-41-6
Formule moléculaire C7H4F3NO2
Poids moléculaire (g/mol) 191.11
Numéro MDL MFCD07774132
Clé InChI BZFGKBQHQJVAHS-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2-trifluoromethyl isonicotinic acid, 2-trifluoromethyl pyridine-4-carboxylic acid, 2-trifluoromethyl-isonicotinic acid, 2-trifluoromethyl isonicotinicacid, 4-pyridinecarboxylic acid, 2-trifluoromethyl, 2-trifluoromethyl-4-pyridinecarboxylic acid, pubchem18487, acmc-1c8b9, ksc174g3f, 4-pyridinecarboxylicacid, 2-trifluoromethyl
PubChem CID 14761447
Nom de l’IUPAC acide 2-(trifluorométhyl)pyridine-4-carboxylique
SOURIRES OC(=O)C1=CC(=NC=C1)C(F)(F)F

Spécifications

Nom ou substance chimique 2-(Trifluoromethyl)isonicotinic Acid
Point de fusion 221 °C
Couleur Blanc-jaune
Quantité 200 mg
Poids de formule 191.11
Pourcentage de pureté ≥98,0% (GC,T)
Forme physique Poudre cristalline