missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
2-(Trifluorométhyl)benzonitrile, 97%
Description
Ce Thermo Scientific Chemicals produit de marque faisait à l’origine partie du portefeuille de Alfa Aesar produits. Certains documents et informations d’étiquetage peuvent faire référence à l’ancienne marque. Le code produit / article original Alfa Aesar ou la référence au SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | 2-(Trifluoromethyl)benzonitrile |
| Point de fusion | 17 °C à 18 °C |
| Densité | 1.294 |
| Point d’ébullition | 204 °C à 206 °C |
| Point d’éclair | 90 °C (194 °F) |
| Indice de réfraction | 1.4632 |
| Quantité | 10 g |
| Numéro UN | UN3276 |
| Beilstein | 2048152 |
| Poids de formule | 171.12 |
| Afficher plus de résultats |
Sécurité et manipulation
| Hazard Category | H227-H301+H311+H331-H315-H319-H335 |
| Hazard Statement | GHS H Statement H331-H227-H302-H312-H315-H319 Toxic if inhaled. Combustible liquid. Harmful if swallowed. Harmful in contact with skin. Causes skin irritation. Causes serious eye irritation. |
| Precautionary Statement | P210-P235-P261-P264b-P270-P271-P280-P301+P310-P302+P352-P304+P340-P305+P351+P338-P311-P312-P330-P332+P313-P361-P363-P370+P378q-P501c |
| DOTInformation | Transport Hazard Class: 6.1; Packing Group: III; Proper Shipping Name: NITRILES, LIQUID, TOXIC, N.O.S. |
| EINECSNumber | 207-184-3 |
| TSCA | Non |
| Recommended Storage | Température ambiante |
RUO – Usage réservé à la recherche