missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

2-Thioxanthine 80,0+%, TCI America™

Numéro de catalogue. T02255G
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Quantité
T02255G 5 g
T02251G 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Numéro de catalogue. T02255G Fournisseur TCI America Code fournisseur T02255G

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Identifiants chimiques

CAS 2487-40-3
Formule moléculaire C5H4N4OS
Poids moléculaire (g/mol) 168.174
Numéro MDL MFCD00031505
Clé InChI XNHFAGRBSMMFKL-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2-thioxanthine, 6-hydroxy-2-mercaptopurine, 2-mercapto-9h-purin-6-ol, 2-thioxanthene, 2-mercapto-6-hydroxypurine, 2-thio-6-oxypurine, 6-hydroxypurine-2-thiol, 2-thioxo-2,3-dihydro-1h-purin-6 7h-one, xanthine, 2-thio, 6h-purin-6-one, 1,2,3,7-tetrahydro-2-thioxo
PubChem CID 1268185
Nom de l’IUPAC 2-sulfanylidène-3,7-dihydropurine-6-one
SOURIRES C1=NC2=C(N1)C(=O)NC(=S)N2

Spécifications

Nom ou substance chimique 2-Thioxanthine
Quantité 5 g
Poids de formule 168.17
Pourcentage de pureté ≥80,0% (HPLC)
Forme physique Poudre cristalline
EINECSNumber (5)-1135
RTECSNumber UP0825000
TSCA Oui