missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

2-(tert-butoxycarbonylamino)-1-éthanol 98,0+%, TCI America™

Numéro de catalogue. H08995ML
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 mL
25 mL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Quantité
H08995ML 5 mL
H089925ML 25 mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Numéro de catalogue. H08995ML Fournisseur TCI America Code fournisseur H08995ML

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Identifiants chimiques

CAS 26690-80-2
Formule moléculaire C7H15NO3
Poids moléculaire (g/mol) 161.201
Numéro MDL MFCD00056657
Clé InChI GPTXCAZYUMDUMN-UHFFFAOYSA-N
Synonyme n-boc-ethanolamine, tert-butyl n-2-hydroxyethyl carbamate, boc-glycinol, tert-butyl 2-hydroxyethyl carbamate, n-tert-butoxycarbonyl ethanolamine, boc-ethanolamine, tert-butyl 2-hydroxyethylcarbamate, 2-tert-butoxycarbonylamino-1-ethanol, boc-aminoethanol, n-2-hydroxyethyl carbamic acid tert-butyl ester
PubChem CID 2733206
Nom de l’IUPAC Tert-butyl N-(2-hydroxyétyl)carbamate
SOURIRES CC(C)(C)OC(=O)NCCO

Spécifications

Nom ou substance chimique 2-(tert-Butoxycarbonylamino)-1-ethanol
Point d’ébullition 92 °C
Couleur Jaune
Quantité 5 mL
Poids de formule 161.20
Pourcentage de pureté ≥98,0% (GC)
Niveau Research
Forme physique Liquide