missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

2-Propynyl [3-(Triethoxysilyl)propyl]carbamate 90,0+%, TCI America™

Numéro de catalogue. P22581G
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Quantité
P22581G 1 g
P22585G 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Numéro de catalogue. P22581G Fournisseur TCI America Code fournisseur P22581G

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Identifiants chimiques

CAS 870987-68-1
Formule moléculaire C13H25NO5Si
Poids moléculaire (g/mol) 303.43
Numéro MDL MFCD01320971
Clé InChI ZMASSMHNNATIBZ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme [3-(Triethoxysilyl)propyl]carbamic Acid 2-Propynyl Ester, Propargyl [3-(Triethoxysilyl)propyl]carbamate, [3-(Triethoxysilyl)propyl]carbamic Acid Propargyl Ester
PubChem CID 59324374
Nom de l’IUPAC prop-2-ynyl N-(3-triethoxysilylpropyl)carbamate
SOURIRES CCO[Si](CCCNC(=O)OCC#C)(OCC)OCC

Spécifications

Nom ou substance chimique 2-Propynyl [3-(Triethoxysilyl)propyl]carbamate
Couleur Jaune
Quantité 1 g
Poids de formule 303.43
Pourcentage de pureté ≥90,0% (GC)
Forme physique Liquide