missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

2-Propylcyclohexanol (mélange cis et trans-) 90,0+%, TCI America™

Numéro de catalogue. P07705G
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Quantité
P07705G 5 g
P077025G 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Numéro de catalogue. P07705G Fournisseur TCI America Code fournisseur P07705G

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Identifiants chimiques

CAS 90676-25-8
Formule moléculaire C9H18O
Poids moléculaire (g/mol) 142.24
Numéro MDL MFCD00019331
Clé InChI VZBNUCDUQJCIDP-UHFFFAOYNA-N
PubChem CID 138614
Nom de l’IUPAC 2-propylcyclohexane-1-ol
SOURIRES CCCC1CCCCC1O

Spécifications

Nom ou substance chimique 2-Propylcyclohexanol (cis- and trans- mixture)
Couleur Jaune
Quantité 5 g
Poids de formule 142.24
Pourcentage de pureté ≥90,0% (GC)
Forme physique Liquide
EINECSNumber (3)-2301
TSCA Non