missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

2-Phénylquinoline-4-carboxylique acide 98,0+%, TCI America™

Numéro de catalogue. P130125G
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Quantité
P130125G 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Numéro de catalogue. P130125G Fournisseur TCI America Code fournisseur P130125G

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Identifiants chimiques

CAS 132-60-5
Formule moléculaire C16H11NO2
Poids moléculaire (g/mol) 249.269
Numéro MDL MFCD00006750
Clé InChI YTRMTPPVNRALON-UHFFFAOYSA-N
Synonyme cinchophen, tervalon, 2-phenyl-4-quinolinecarboxylic acid, cinchophene, cinconal, phenoquin, quinofen, quinophan, quinophen, atofan
PubChem CID 8593
Nom de l’IUPAC acide 2-phénylquinoline-4-carboxylique
SOURIRES C1=CC=C(C=C1)C2=NC3=CC=CC=C3C(=C2)C(=O)O

Spécifications

Nom ou substance chimique 2-Phenylquinoline-4-carboxylic Acid
Point de fusion 215 °C
Couleur Blanc-jaune
Quantité 25 g
Poids de formule 249.27
Pourcentage de pureté ≥98,0% (HPLC,T)
Forme physique Poudre cristalline
RTECSNumber GD4025000
TSCA Non