missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

2-Phényl-4,4,5,5-tétraméthyl-1,3,2-dioxaborolane 98,0+%, TCI America™

Numéro de catalogue. P18555G
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Quantité
P18555G 5 g
P185525G 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Numéro de catalogue. P18555G Fournisseur TCI America Code fournisseur P18555G

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Identifiants chimiques

CAS 24388-23-6
Formule moléculaire C12H17BO2
Poids moléculaire (g/mol) 204.08
Numéro MDL MFCD00966985 MFCD31699955
Clé InChI KKLCYBZPQDOFQK-UHFFFAOYSA-N
Synonyme phenylboronic acid pinacol ester, 4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl benzene, phenylboronic acid, pinacol ester, 2-phenyl-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane, benzeneboronic acid, pinacol ester, 1,3,2-dioxaborolane, 4,4,5,5-tetramethyl-2-phenyl, acmc-209gbq, phenylboronic pinacol ester, phenylboronicacidpinacolester, pinacolboryl benzene
PubChem CID 570673
Nom de l’IUPAC 4,4,5,5-tétraméthyle-2-phényl-1,3,2-dioxaborolane
SOURIRES CC1(C)OB(OC1(C)C)C1=CC=CC=C1

Spécifications

Nom ou substance chimique 2-Phenyl-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane
Couleur Blanc-jaune
Point d’ébullition 130 °C
Quantité 5 g
Poids de formule 204.08
Pourcentage de pureté ≥98,0% (GC)
Forme physique Morceaux cristallins