missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
2-Phényl-3-butyn-2-ol, 98%
Description
Ce Thermo Scientific Chemicals produit de marque faisait à l’origine partie du portefeuille de Alfa Aesar produits. Certains documents et informations d’étiquetage peuvent faire référence à l’ancienne marque. Le code produit / article original Alfa Aesar ou la référence au SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | 2-Phenyl-3-butyn-2-ol |
| Point de fusion | 49 °C à 53 °C |
| Densité | 1.031 |
| Point d’ébullition | 92 °C à 93 °C (10 mmHg) |
| Point d’éclair | 96 °C (205 °F) |
| Quantité | 100 g |
| Beilstein | 1100096 |
| Poids de formule | 146.19 |
| Pourcentage de pureté | 98% |
Sécurité et manipulation
| Hazard Category | H302 |
| Hazard Statement | GHS H Statement H302 Harmful if swallowed. |
| Precautionary Statement | P264b-P270-P301+P312-P330-P501c |
| EINECSNumber | 204-855-2 |
| RTECSNumber | ES0840000 |
| TSCA | Oui |
| Recommended Storage | Température ambiante |
RUO – Usage réservé à la recherche