missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

2-Phényl-1,3-thiazole-4-chlorure de carbone, Thermo Scientific™

Numéro de catalogue. CC18302CB
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Quantité
CC18302CB 250 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Numéro de catalogue. CC18302CB Fournisseur Thermo Scientific Chemicals Code fournisseur CC18302CB

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Identifiants chimiques

CAS 36094-04-9
Formule moléculaire C10H6ClNOS
Poids moléculaire (g/mol) 223.674
Clé InChI ZZFOIDMEHXGBKS-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2-phenylthiazole-4-carbonyl chloride, 2-phenyl-thiazole-4-carbonyl chloride, 4-thiazolecarbonylchloride, 2-phenyl
PubChem CID 2776472
Nom de l’IUPAC 2-phényl-1,3-thiazole-4-chlorure de carbone
SOURIRES C1=CC=C(C=C1)C2=NC(=CS2)C(=O)Cl

Spécifications

Nom ou substance chimique 2-Phenyl-1, 3-thiazole-4-carbonyl chloride
Fourchette de pourcentages d’essai 95%
Quantité 250 mg
Poids de formule 223.68
Pourcentage de pureté 95%