missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
2-Phénoxybenzyle bromure, 97%
Description
Ce Thermo Scientific Chemicals produit de marque faisait à l’origine partie du portefeuille de Alfa Aesar produits. Certains documents et informations d’étiquetage peuvent faire référence à l’ancienne marque. Le code produit / article original Alfa Aesar ou la référence au SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | 2-Phenoxybenzyl bromide |
| Quantité | 250 mg |
| Numéro UN | UN3265 |
| Poids de formule | 263.14 |
| Pourcentage de pureté | 97% |
Sécurité et manipulation
| Hazard Category | H302+H312+H332-H314-H335 |
| Hazard Statement | GHS H Statement H314-H318 Causes severe skin burns and eye damage. Causes serious eye damage. |
| Precautionary Statement | P260-P264b-P270-P271-P280-P303+P361+P353-P304+P340-P305+P351+P338-P310-P330-P331-P363-P501c |
| DOTInformation | Transport Hazard Class: 8; Packing Group: III; Proper Shipping Name: CORROSIVE LIQUID, ACIDIC, ORGANIC, N.O.S. |
| TSCA | Non |
| Recommended Storage | Température ambiante |
RUO – Usage réservé à la recherche