missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Acide 2-phénomoxybenzoïque, 98%

Numéro de catalogue. AAA1051503
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
25 g
100 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Quantité
AAA1051503 1 g
AAA1051514 25 g
AAA1051522 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Numéro de catalogue. AAA1051503 Fournisseur Thermo Scientific Chemicals Code fournisseur A1051503
Obtenez jusqu’à 1,800 $ en produits chimiques
Afficher toutes les promotions

CAS : 2243-42-7 | C13H10O3 | 214,22 g/mol

Ce Thermo Scientific Chemicals produit de marque faisait à l’origine partie du portefeuille de Alfa Aesar produits. Certains documents et informations d’étiquetage peuvent faire référence à l’ancienne marque. Le code produit / article original Alfa Aesar ou la référence au SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.

Identifiants chimiques

CAS 2243-42-7
Formule moléculaire C13H10O3
Poids moléculaire (g/mol) 214.22
Numéro MDL MFCD00002429
Clé InChI PKRSYEPBQPFNRB-UHFFFAOYSA-N
Synonyme o-phenoxybenzoic acid, benzoic acid, 2-phenoxy, benzoic acid, o-phenoxy, phenoxybenzoic acid, ortho-phenoxybenzoic acid, 2-phenoxybenzoicacid, 2-carboxydiphenyl ether, 2-phenoxy-benzoic acid, o-phenoxybenzoic acid, o-carboxydiphenyl ether
PubChem CID 75237
ChEBI CHEBI:72636
Nom de l’IUPAC Acide 2-phénoxybenzoïque
SOURIRES C1=CC=C(C=C1)OC2=CC=CC=C2C(=O)O

Spécifications

Nom ou substance chimique 2-Phenoxybenzoic acid
Point de fusion 111°C to 115°C
Quantité 1 g
Beilstein 978452
Poids de formule 214.22
Pourcentage de pureté 98%
Hazard Category H315-H319-H335
Hazard Statement GHS H Statement
H315-H319-H335
Causes skin irritation.
Causes serious eye irritation.
May cause respiratory irritation.
Precautionary Statement P261-P264b-P271-P280-P302+P352-P304+P340-P305+P351+P338-P312-P332+P313-P362-P501c
EINECSNumber 218-811-5
RTECSNumber DH6293560
TSCA Yes
Recommended Storage Température ambiante

RUO – Usage réservé à la recherche