missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

2-Naphtalènesulfonique Hydrate 98,0+%, TCI America™

Numéro de catalogue. B0258500G
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 g
500 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Quantité
B0258500G 500 g
B025825G 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Numéro de catalogue. B0258500G Fournisseur TCI America Code fournisseur B0258500G

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Identifiants chimiques

CAS 76530-12-6
Formule moléculaire C10H8O3S
Poids moléculaire (g/mol) 208.23
Numéro MDL MFCD00149271
Clé InChI KVBGVZZKJNLNJU-UHFFFAOYSA-N
Synonyme naphthalene-2-sulfonic acid hydrate, 2-naphthalenesulfonic acid hydrate, 2-naphthalenesulfonic acid monohydrate, 2-naphthalenesulfonicacid, hydrate 1:1, kyselina2-naftalensulfonova, acmc-20aj4s, ksc352o8d, c10h8so3.h2o, 2-naphthalene-sulfonic acid monohydrate, naphthalene-2-sulphonic acid monohydrate
PubChem CID 20499058
Nom de l’IUPAC Acide naphtalène-2-sulfonique
SOURIRES OS(=O)(=O)C1=CC=C2C=CC=CC2=C1

Spécifications

Nom ou substance chimique 2-Naphthalenesulfonic Acid Hydrate
Quantité 500 g
Numéro UN 2585
Poids de formule 208.23
Pourcentage de pureté ≥98,0% (HPLC,T)
Forme physique Poudre cristalline
EINECSNumber (4)-0465
RTECSNumber QK1225000
TSCA Oui