missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

2-Naphtaldéhyde 98,0+%, TCI America™

Numéro de catalogue. N000325G
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Quantité
N000325G 25 g
N00035G 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Numéro de catalogue. N000325G Fournisseur TCI America Code fournisseur N000325G

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Chemical Identifiers

CAS 66-99-9
Formule moléculaire C11H8O
Poids moléculaire (g/mol) 156.184
Numéro MDL MFCD00004094
Clé InChI PJKVFARRVXDXAD-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2-naphthaldehyde, 2-naphthalenecarboxaldehyde, 2-formylnaphthalene, beta-naphthaldehyde, beta-formylnaphthalene, beta-naphthylaldehyde, beta-naphthylcarboxaldehyde, .beta.-naphthaldehyde, .beta.-naphthylaldehyde, .beta.-formylnaphthalene
PubChem CID 6201
ChEBI CHEBI:52368
Nom de l’IUPAC Naphtalène-2-carbaldehyde
SOURIRES C1=CC=C2C=C(C=CC2=C1)C=O

Specifications

Nom ou substance chimique 2-Naphthaldehyde
Point de fusion 60 °C
Couleur Blanc-jaune
Point d’ébullition 147 °C
Quantité 25 g
Poids de formule 156.18
Pourcentage de pureté ≥98,0% (GC)
Forme physique Poudre cristalline
RTECSNumber QJ0190010
TSCA Non