missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
2-Naphtaldéhyde, 98%
Description
Le 2-Naphtaldéhyde aide à la formation stéréossélective des bicyclos 2-siloxy-2-alkoxyoxétanes. Il est également utilisé comme agent catalytique et additif pétrochimique.
Ce Thermo Scientific Chemicals produit de marque faisait à l’origine partie du portefeuille de Alfa Aesar produits. Certains documents et informations d’étiquetage peuvent faire référence à l’ancienne marque. Le code produit / article original Alfa Aesar ou la référence au SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le 2-Naphtaldéhyde aide à la formation stéréossélective des bicyclo-2-siloxy-2-alkoxyoxètes. Il est également utilisé comme agent catalytique et additif pétrochimique.
Solubilité
Soluble dans de l’eau chaude.
Notes
Conserver à -20 °C. Sensible à l’air. Conserver loin des bases de cordes et des agents oxydants.
Le 2-Naphtaldéhyde aide à la formation stéréossélective des bicyclo-2-siloxy-2-alkoxyoxètes. Il est également utilisé comme agent catalytique et additif pétrochimique.
Solubilité
Soluble dans de l’eau chaude.
Notes
Conserver à -20 °C. Sensible à l’air. Conserver loin des bases de cordes et des agents oxydants.
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | 2-Naphthaldehyde |
| Point de fusion | 59 °C à 62 °C |
| Point d’ébullition | 160 °C (19 mmHg) |
| Quantité | 100 g |
| Beilstein | 507750 |
| Sensibilité | Sensible à l’air |
| Renseignements sur la solubilité | Soluble dans de l’eau chaude. |
| Poids de formule | 156.18 |
| Pourcentage de pureté | 98% |
Sécurité et manipulation
| Hazard Category | H302-H315-H319-H335 |
| Hazard Statement | GHS H Statement H301-H315-H319-H335 Toxic if swallowed. Causes skin irritation. Causes serious eye irritation. May cause respiratory irritation. |
| Precautionary Statement | P261-P264b-P270-P271-P280-P301+P312-P302+P352-P304+P340-P305+P351+P338-P312-P330-P332+P313-P362-P501c |
| DOTInformation | Hazard Class: 9; Packaging Group: III |
| EINECSNumber | 200-640-2 |
| RTECSNumber | QJ0190010 |
| TSCA | Non |
| Recommended Storage | Température ambiante |
RUO – Usage réservé à la recherche