missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
2-n-Acide propylhéptanoïque, 97%
Description
Ce Thermo Scientific Chemicals produit de marque faisait à l’origine partie du portefeuille de Alfa Aesar produits. Certains documents et informations d’étiquetage peuvent faire référence à l’ancienne marque. Le code produit / article original Alfa Aesar ou la référence au SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | 2-n-Propylheptanoic acid |
| Couleur | Incolore à jaune |
| Quantité | 250 mg |
| Poids de formule | 172.27 |
| Pourcentage de pureté | 97% |
| Forme physique | Liquide |
Sécurité et manipulation
| Hazard Category | H315-H319-H335 |
| Hazard Statement | GHS H Statement H315-H319-H335 Causes skin irritation. Causes serious eye irritation. May cause respiratory irritation. |
| Precautionary Statement | P261-P264b-P271-P280-P302+P352-P304+P340-P305+P351+P338-P312-P332+P313-P362-P501c |
| RTECSNumber | MJ2320000 |
| TSCA | No |
| Recommended Storage | Température ambiante |
RUO – Usage réservé à la recherche