missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

2-n-Propoxypyridine-3-carboxaldéhyde, 98%, Thermo Scientific Chemicals

Numéro de catalogue. AAH5011403
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Quantité
AAH5011403 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Numéro de catalogue. AAH5011403 Fournisseur Thermo Scientific Chemicals Code fournisseur H5011403
Obtenez jusqu’à 1,800 $ en produits chimiques
Afficher toutes les promotions

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

CAS: 885278-12-6 | Molecular Formula: C9H11NO2 | Molecular Weight: 165.19 g/mol

Ce Thermo Scientific Chemicals produit de marque faisait à l’origine partie du portefeuille de Alfa Aesar produits. Certains documents et informations d’étiquetage peuvent faire référence à l’ancienne marque. Le code produit / article original Alfa Aesar ou la référence au SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.

Identifiants chimiques

CAS 885278-12-6
Formule moléculaire C9H11NO2
Poids moléculaire (g/mol) 165.19
Numéro MDL MFCD06804561
Clé InChI CBTKKULPWZVYOL-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2-propoxy-pyridine-3-carbaldehyde, 2-propoxynicotinaldehyde, 2-n-propoxypyridine-3-carboxaldehyde, 2-n-propoxynicotinaldehyde, acmc-20anoj, 3-pyridinecarboxaldehyde,2-propoxy, 2-propoxy-3-pyridinecarboxaldehyde
PubChem CID 42553137
Nom de l’IUPAC 2-propoxypyridine-3-carbaldehyde
SOURIRES CCCOC1=C(C=O)C=CC=N1

Spécifications

Nom ou substance chimique 2-n-Propoxypyridine-3-carboxaldehyde
Quantité 1 g
Sensibilité Sensible à l’air
Poids de formule 165.19
Pourcentage de pureté 98%
Hazard Category H315-H319-H335
Hazard Statement GHS H Statement
H315-H319-H335
Causes skin irritation.
Causes serious eye irritation.
May cause respiratory irritation.
Precautionary Statement P261-P264b-P271-P280-P302+P352-P304+P340-P305+P351+P338-P312-P332+P313-P362-P501c
TSCA Non
Recommended Storage Température ambiante

RUO – Usage réservé à la recherche